tert-Butóxido de potasio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR11033-100G
OR11033-500G
OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA
0
EUR
APOSOR11033-100G
APOSOR11033-500G
APOSOR11033-1KG
tert-Butóxido de potasio 97%
tert-Butóxido de potasio
Formula:
C₄H₉KO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012162 Núm. CAS: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 4.2+8,II |