2,6-Dicloropirazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11034-100G OR11034-250G OR11034-25G
APOSOR11034-100GEA 26.1 EUR
APOSOR11034-100G APOSOR11034-250G APOSOR11034-25G
2,6-Dicloropirazina 98%
2,6-Dicloropirazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006125
Núm. CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8