5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110341-25G
APOSOR110341-25GEA 63.8 EUR
APOSOR110341-25G
5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
Formula: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,4500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109828
Núm. CAS: 21943-13-5