2-Cloropirazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Chloropyrazine
OR11035-100G OR11035-25G OR11035-1KG
APOSOR11035-100GEA 43.5 EUR
APOSOR11035-100G APOSOR11035-25G APOSOR11035-1KG
2-Cloropirazina 98%
2-Cloropirazina
Formula: C₄H₃ClN₂
MW: 114.53 g/mol
Pto. Ebullición: 153…154 °C
Densidad: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006124
Núm. CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III