Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110350-1G OR110350-5G
APOSOR110350-1GEA 134 EUR
APOSOR110350-1G APOSOR110350-5G
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699212
Núm. CAS: 59128-02-8