1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110357-10G OR110357-1G OR110357-5G
APOSOR110357-10GEA 569 EUR
APOSOR110357-10G APOSOR110357-1G APOSOR110357-5G
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829059
Núm. CAS: 64038-03-5