Ácido pirazina-2-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
OR11036-500G
APOSOR11036-500GEA 72.5 EUR
APOSOR11036-500G
Ácido pirazina-2-carboxílico
Ácido pirazina-2-carboxílico
Formula: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Pto. de fusión: 222…225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006130
Núm. CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1