5-Methoxy-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110371-1G OR110371-250MG
APOSOR110371-1GEA 120 EUR
APOSOR110371-1G APOSOR110371-250MG
5-Methoxy-1H-indazole
5-Methoxy-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781657
Núm. CAS: 94444-96-9