5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110376-1G OR110376-100MG
APOSOR110376-1GEA 0 EUR
APOSOR110376-1G APOSOR110376-100MG
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Formula: C₆H₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972384
Núm. CAS: 627501-18-2