2-Amino-5-cloro-3-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cloro-3-iodo-2-piridilamina
OR110378-25G
APOSOR110378-25GEA 116 EUR
APOSOR110378-25G
2-Amino-5-cloro-3-iodopiridina
2-Amino-5-cloro-3-iodopiridina
Formula: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,46 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07644578
Núm. CAS: 211308-81-5