6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine, 6-Chloro-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR110379-1G OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA 139 EUR
APOSOR110379-1G APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,558 g/mol
Pto. de fusión: 206…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030773
Núm. CAS: 17551-52-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III