Ácido 5-bromo-3,5-dihidroxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11038-100G OR11038-500G OR11038-250G
APOSOR11038-100GEA 161 EUR
APOSOR11038-100G APOSOR11038-500G APOSOR11038-250G
Ácido 5-bromo-3,5-dihidroxibenzoico 98%
Ácido 5-bromo-3,5-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₅BrO₄
MW: 233,02 g/mol
Pto. de fusión: 268…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002513
Núm. CAS: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4