Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110385-10G OR110385-5G
APOSOR110385-10GEA 79.9 EUR
APOSOR110385-10G APOSOR110385-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₅
MW: 211,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016999
Núm. CAS: 19013-10-6