4-Iodo-3,5-xilenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1104-1G OR1104-5G OR1104-25G
APOSOR1104-1GEA 26.1 EUR
APOSOR1104-1G APOSOR1104-5G APOSOR1104-25G
4-Iodo-3,5-xilenol
4-Iodo-3,5-xilenol
Formula: C₈H₉IO
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174284
Núm. CAS: 80826-86-4