Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-hydroxy-5-iodopyridine-3-carboxylate, 2-Hydroxy-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)pyridine
OR110402-1G OR110402-250MG OR110402-5G
APOSOR110402-1GEA 30.6 EUR
APOSOR110402-1G APOSOR110402-250MG APOSOR110402-5G
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Formula: C₇H₆INO₃
MW: 279,04 g/mol
Pto. de fusión: 203…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168292
Núm. CAS: 885950-46-9