Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110404-1G
OR110404-5G
OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA
0
EUR
APOSOR110404-1G
APOSOR110404-5G
APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 120 °C/6mmHg Pto. de fusión: 49…52 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00792887 Núm. CAS: 6924-68-1 |