Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
OR110419-10G OR110419-5G OR110419-25G OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA 24.8 EUR
APOSOR110419-10G APOSOR110419-5G APOSOR110419-25G APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 46…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009984
Núm. CAS: 6908-41-4