Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110425-1G OR110425-25G OR110425-5G
APOSOR110425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110425-1G APOSOR110425-25G APOSOR110425-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00957246
Núm. CAS: 57414-85-4