1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 26.1 EUR
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona
1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001688
Núm. CAS: 529-34-0