2',4'-Dimetilacetanilida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2,4-Dimetilfenil)acetamida
OR110433-5G OR110433-25G
APOSOR110433-5GEA 94.4 EUR
APOSOR110433-5G APOSOR110433-25G
2',4'-Dimetilacetanilida
2',4'-Dimetilacetanilida
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.22 g/mol
Pto. Ebullición: 297
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026125
Núm. CAS: 2050-43-3
EINECS: 218-088-6