6-Amino-5-chloronicotinic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110434-1G
APOSOR110434-1GEA
248
EUR
APOSOR110434-1G
6-Amino-5-chloronicotinic acid, grado técnico
6-Amino-5-chloronicotinic acid
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11132184 Núm. CAS: 41668-11-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...