2-Amino-5-chloroquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloroquinazolin-2-amine
OR110444-10G OR110444-1G OR110444-5G
APOSOR110444-10GEA 282 EUR
APOSOR110444-10G APOSOR110444-1G APOSOR110444-5G
2-Amino-5-chloroquinazoline
2-Amino-5-chloroquinazoline
Formula: C₈H₆ClN₃
MW: 179.606 g/mol
Pto. de fusión: 249…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00974335
Núm. CAS: 190273-70-2