Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110461-1G OR110461-5G
APOSOR110461-1GEA 87 EUR
APOSOR110461-1G APOSOR110461-5G
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Formula: C₁₃H₁₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09933374
Núm. CAS: 78069-49-5