Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR110467-25G
OR110467-10G
APOSOR110467-25GEA
31.9
EUR
APOSOR110467-25G
APOSOR110467-10G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula:
C₅H₆N₂O₂ MW: 126,11 g/mol Pto. de fusión: 141…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00649381 Núm. CAS: 15366-34-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...