α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11047-100G OR11047-25G OR11047-500G
APOSOR11047-100GEA 58 EUR
APOSOR11047-100G APOSOR11047-25G APOSOR11047-500G
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428513
Núm. CAS: 29270-30-2
UN: 3261
ADR: 8,III