4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR110490-1G OR110490-5G
APOSOR110490-1GEA 63.8 EUR
APOSOR110490-1G APOSOR110490-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276811
Núm. CAS: 69240-56-8