2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110495-5G OR110495-1G
APOSOR110495-5GEA 0 EUR
APOSOR110495-5G APOSOR110495-1G
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568762
Núm. CAS: 320423-51-6