3',4'-Dimetoxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,4-Dimetoxifenil)etan-1-ona
OR11051-500G
APOSOR11051-500GEA 127 EUR
APOSOR11051-500G
3',4'-Dimetoxiacetofenona
3',4'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. Ebullición: 286…288 °C
Pto. de fusión: 49…51 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008737
Núm. CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0