2-(2-Chlorophenyl)glycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
OR11056-100G OR11056-25G
APOSOR11056-100GEA 24.8 EUR
APOSOR11056-100G APOSOR11056-25G
2-(2-Chlorophenyl)glycine
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049324
Núm. CAS: 88744-36-9