2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110560-1G
OR110560-5G
OR110560-10G
APOSOR110560-1GEA
137
EUR
APOSOR110560-1G
APOSOR110560-5G
APOSOR110560-10G
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formula:
C₁₀H₇N₃S Pto. de fusión: 257…268 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03407828 Núm. CAS: 436151-85-8 |