4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110567-1G OR110567-250MG
APOSOR110567-1GEA 116 EUR
APOSOR110567-1G APOSOR110567-250MG
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formula: C₅H₄BrN₃
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00103545
Núm. CAS: 287922-71-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III