5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110572-1G OR110572-5G
APOSOR110572-1GEA 112 EUR
APOSOR110572-1G APOSOR110572-5G
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Formula: C₈H₅ClN₂S
MW: 196,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00096450
Núm. CAS: 24255-23-0