tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110576-1G
OR110576-5G
APOSOR110576-1GEA
248
EUR
APOSOR110576-1G
APOSOR110576-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formula:
C₁₄H₂₃BrN₄O₂ MW: 359,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100120 Núm. CAS: 877401-28-0 |