1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110577-1G OR110577-250MG OR110577-5G
APOSOR110577-1GEA 139 EUR
APOSOR110577-1G APOSOR110577-250MG APOSOR110577-5G
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₈H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505007
Núm. CAS: 1190380-49-4