Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110580-1G OR110580-5G
APOSOR110580-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110580-1G APOSOR110580-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Formula: C₆H₁₂O₄S
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505063
Núm. CAS: 134419-59-3