Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylate
OR110597-1G
APOSOR110597-1GEA 142 EUR
APOSOR110597-1G
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Formula: C₁₀H₈N₂O₄
MW: 220,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11973607
Núm. CAS: 354793-04-7