2-Cloro-6-nitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1106-1G
APOSOR1106-1GEA 58 EUR
APOSOR1106-1G
2-Cloro-6-nitropiridina 97%
2-Cloro-6-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114207
Núm. CAS: 94166-64-0