4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 125 EUR
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Formula: C₁₁H₉N₃S
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01624149
Núm. CAS: 183668-02-2