6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110616-1G OR110616-5G
APOSOR110616-1GEA 43.5 EUR
APOSOR110616-1G APOSOR110616-5G
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅ClO₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00991129
Núm. CAS: 883-92-1