4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110620-1G OR110620-5G
APOSOR110620-1GEA 132 EUR
APOSOR110620-1G APOSOR110620-5G
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₂H₇ClN₂S
MW: 246,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218029
Núm. CAS: 182198-35-2