4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110625-1G OR110625-5G OR110625-10G
APOSOR110625-1GEA 186 EUR
APOSOR110625-1G APOSOR110625-5G APOSOR110625-10G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₁₂N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969092
Núm. CAS: 65361-27-5