4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110626-1G OR110626-5G OR110626-10G
APOSOR110626-1GEA 173 EUR
APOSOR110626-1G APOSOR110626-5G APOSOR110626-10G
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Formula: C₁₄H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971851
Núm. CAS: 365565-88-4