4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR110629-1G OR110629-5G
APOSOR110629-1GEA 270 EUR
APOSOR110629-1G APOSOR110629-5G
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219329
Núm. CAS: 112539-09-0