5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110634-1G OR110634-5G
APOSOR110634-1GEA 296 EUR
APOSOR110634-1G APOSOR110634-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059488
Núm. CAS: 41301-23-9