ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine ethyl ester, ethyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)acetate, Boc-Gly-OEt, N-Boc-glycine ethyl ester
OR110664-100G OR110664-25G OR110664-5G
APOSOR110664-100GEA 389 EUR
APOSOR110664-100G APOSOR110664-25G APOSOR110664-5G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Formula: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663720
Núm. CAS: 14719-37-0