4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
OR110665-100MG
OR110665-1G
OR110665-250MG
APOSOR110665-100MGEA
40.6
EUR
APOSOR110665-100MG
APOSOR110665-1G
APOSOR110665-250MG
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formula:
C₄H₄ClNO₂S₂ MW: 197,66 g/mol Pto. de fusión: 34…36 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09864968 Núm. CAS: 953070-51-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...