Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂
MW: 236,6500 g/mol
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953512
Núm. CAS: 49679-45-0