4-Metilbenzofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Metilbenzofenona
OR11067-1KG
OR11067-250G
OR11067-50G
APOSOR11067-1KGEA
74.1
EUR
APOSOR11067-1KG
APOSOR11067-250G
APOSOR11067-50G
4-Metilbenzofenona 99%
4-Metilbenzofenona
Formula:
C₁₄H₁₂O MW: 196,25 g/mol Pto. Ebullición: 326 °C Pto. de fusión: 56,5…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008553 Núm. CAS: 134-84-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...