4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR110680-1G OR110680-5G
APOSOR110680-1GEA 125 EUR
APOSOR110680-1G APOSOR110680-5G
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664409
Núm. CAS: 830330-33-1