4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Morpholinomethyl)benzonitrile
OR110690-5G
APOSOR110690-5GEA 134 EUR
APOSOR110690-5G
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,2500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454271
Núm. CAS: 37812-51-4